Tupfer für die Probenahme, Dryswab™
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW108 MW108/5 MW112 MW1048 MW1028
720-0127EA 446 CHF
720-0127 720-0128 720-0129 720-2203 MEDWMW1028
Tupfer für die Probenahme, Dryswab™
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Diese Trockentupfer sind ideal zur Probenahme für die Analyse oder den Transfer von Materialien im Rahmen eines diagnostischen Verfahrens.
  • Steril, gebrauchsfertig
  • Erhältlich mit verschiedenen Stiel- und Kopfmaterialien
  • Tupfer mit einem Kopf aus Viskose bietet eine besonders gute Wiederfindung von Mikroorganismen
Etikettierte Röhrchen: Die Tupfer werden gebrauchsfertig in einem eigenen Röhrchen geliefert, was den Transport ins Labor vereinfacht. Der Tupfer ist fest mit dem Verschluss des Röhrchens verbunden, welcher auch als praktischer Halter dient,More Product Information