Count plates, Petrifilm™
Lieferant: 3M Food Safety
6490 6491 6492 6493 6407 6410 6417 6434 6435 6450
710-0777EA 137 CHF
710-0777 710-0778 710-0779 710-0780 710-3408 710-0770 710-3409 710-3406 710-3407 710-0849
Count plates, Petrifilm™
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Petrifilm™ stellt eine extrem kostengünstige, praktische und zuverlässige Nachweismethode für die Untersuchung von Geräten, Rohmaterialien, Lebensmittelprodukten und der Herstellungsumgebung dar und ermöglicht eine häufigere Überwachung der kritischen Kontrollpunkte. Schnelle und auf einfachem Weg bestätigte Ergebnisse liefern Ihnen die für richtige Entscheidungen notwendigen Informationen. Das Endergebnis besteht in einer höheren Produktqualität, besseren Prozesskontrolle und der allgemeinen Reduktion der Betriebskosten.
  • Schnelle und genaue Ergebnisse in 48 Stunden
  • Raumsparend
  • Petrifilm™-Platten lässen sich ebenfalls in vier Sekunden mit Hilfe des 3M™ Petrifilm™ Plate Readers ablesen
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable