Readyplate XLD Agar acc ISO 6579
Lieferant: MERCK LIFE SCIENCE
1467510020
710-2268EA 135.2 CHF
710-2268
Readyplate XLD Agar acc ISO 6579
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
  • Application: Identification of Salmonella
  • Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
  • Synonym: Xylose Lysine Deoxycholate Agar