VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Lieferant: VWR Collection
710-0943EA 5470 CHF
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
VWR® SAS Super Isolator Air Samplers
Probenehmer Luftkeimsammler
Die Steuereinheit des SAS-Geräts wird außerhalb des zu untersuchenden Raums aufgestellt und über eine einfache elektrische Verbindung mit dem Ansaugkopf verbunden. Mit dem SAS Super Isolator werden alle möglichen typischen Kontaminationsquellen des Vakuum-Probenahmesystems ausgeschlossen. Eine interessante Anwendung dieses Luftkeimsammlers ist die Möglichkeit, mehrere Köpfe mit einer einzigen SAS-Steuereinheit zu kontrollieren – eine praktische und wirtschaftliche Lösung.
  • Hohe Einsatzflexibilität, Auswahl aus mehreren Sprachen
  • Zeichnet Tag, Uhrzeit,
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell SAS Super Isolator 100 SAS Super Isolator 180 Duo SAS Super 360 Isolator
Environmentally Preferable
Fließrate 100 L/min 180 L/min 2×180 L/min
Probenkopf Stainless steel Stainless steel Stainless steel
B×T×H 105×110×290 mm 105×110×290 mm 360×160×180 mm
Gewicht 1,75 kg 1,75 kg 2,1 kg