Silbernitrat 4,731g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
7095.1000EA 0 CHF
7095.1000
Silbernitrat 4,731g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbernitrat
1 ml = 1 mg Cl
Formel: AgNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0.995 - 1.005 mg Cl/ml