1,3-Dihydroxynaphthalin, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

70650-5G
70650-5GEA 352 CHF
70650-5G
1,3-Dihydroxynaphthalin, Supelco®
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 386
Melting Pt: 124
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4d75616ce4a39711f33d45c13036ee4bb14c946&vid=0dfd463ebdf136bc5380ece4dad50feed3a4162e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR