VWR®, Mini-Blot-Schüttler, 3-D
Lieferant: VWR Collection
700-0245EA 574 CHF
700-0245 700-0246 700-0247
VWR®, Mini-Blot-Schüttler, 3-D
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Beim Mini-Blot-Schüttler entsteht durch die Kombination der Rotation eines Kreisschüttlers mit der wippenden Bewegung eines Wippschüttlers eine 3D-Bewegung, die für empfindliche Gele und Blots ausreichend sanft ist und dennoch ein gründliches Mischen ermöglicht.
  • Dreidimensionale Drehung für schonende, effiziente Färbung
  • Optimaler Abstand und optimale Drehzahl für das Western Blot-Verfahren
  • Einsatz in einem Brutschrank oder Kühlraum möglich
Die Schüttler sind zur Verarbeitung von Blots und für Färbevorgänge vorgesehen. Ihr Abstand und ihreMore Product Information