SPE-Glassäulen-Prozessoren, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
7208-00EA 4280 CHF
7208-00 6998-00
SPE-Glassäulen-Prozessoren, J.T. Baker®
Vakuumfallen
Bei diesen Säulenprozessoren handelt es sich um speziell entwickelte Vakuumkammern aus Glas, in denen mehrere Proben gleichzeitig bearbeitet werden können. Die Glaskammer ermöglicht jederzeit eine ungehinderte Sicht auf die Proben.
  • Bearbeiten Sie mehrere Proben gleichzeitig
  • Ungehinderte Sicht auf die Proben
  • Speziell konstruierte Vakuumkammern aus Glas
Der SPE-12G-Prozessor ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 12 Proben und umfasst 12 Luer-Anschlüsse, 12 einzelne Durchflusskontrollhähne, 12 Polypropylen-Sammelkanülen, ein Vakuummess- undMore Product Information