VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), tragbar
Lieferant: VWR Collection
665-0311EA 2270 CHF
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen von pH, mV, Leitfähigkeit und Sauerstoff in der Feldanwendung (kann höchstens Zwei von diesen Parametern gleichzeitig messen). GLP-konform. Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschließen an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig Messwert und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
More Product Information