Multiparameter-Messgeräte (pH/mV/Leitfähigkeit/Ionen), Tischmodelle, SevenExcellence™ S470/S475
Lieferant: Mettler - Toledo
30046252 30046254 30046253 30046255
662-1487EA 4315 CHF
662-1487 662-1485 662-1484 662-1486
Multiparameter-Messgeräte (pH/mV/Leitfähigkeit/Ionen), Tischmodelle, SevenExcellence™ S470/S475
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Messgeräte mit zwei oder drei Eingangskanälen lassen sich jederzeit durch zusätzliche Messparameter modular erweitern.
  • Verschiedene Leitfähigkeitsmodi, Einheiten und Temperaturkorrekturmöglichkeiten bieten maximale Flexibilität
  • Großes Farbdisplay und intuitive Menüführung in 10 Sprachen
  • Konzept mit flexiblen Methoden für hohe Reproduzierbarkeit und Sicherheit
  • Extra Sicherheit dank ausgeklügeltem Benutzermanagement und Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
  • GLP-konform