Makroküvetten mit PTFE Stopfen für Absorptionsmessungen

Lieferant: HELLMA
110-10-46 110-5-46 110-5-40 110-20-40 110-40-40 110-1-46 110-1-40 110-10-40 110-2-40 110-10-K-40 110-50-40 110-5-K-46
634-9064EA 364 CHF
634-9064 634-9063 634-9053 634-9055 634-9056 634-9061 634-9051 634-9054 634-9052 634-0854 634-9057 HELL110-5-K-46
Makroküvetten mit PTFE Stopfen für Absorptionsmessungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten

Hellma® High Precision Quarzglas Makroküvetten für Absorptionsmessungen im UV/Vis/NIR-Bereich, 1 bis 50 mm Schichtdicke, mit Stopfen.



  • Küvetten aus Extended Range Quarzglas oder Hochleistungs-Quarzglas

  • Wellenlängenbereich von 200 bis 3500 nm
  • Schichtdicke: 1 bis 50 mm
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Volumen: 350 to 17500 μl


Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.



Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit

More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR