Makroküvetten, Optisches Glas für Absorptionsmessungen, Hellma Analytics

Lieferant: HELLMA
100-10-20 100-100-20 100-2-20 100-20-20 100-40-20 100-50-20 100-10-K-20 100-50-K-20 AS4C-40K0-14M0 100-1-K-46 100-2-K-46 100-50-K-46 100-5-K-46
634-9014EA 113 CHF
634-9014 634-9018 634-9012 634-9015 634-9016 634-9017 634-0842 634-0846 HELLAS4C-40K0-14M0 HELL100-1-K-46 HELL100-2-K-46 HELL100-50-K-46 HELL100-5-K-46
Makroküvetten, Optisches Glas für Absorptionsmessungen, Hellma Analytics
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten

Hellma® High Precision Makroküvetten aus optischem Spezialglas für Absorptionsmessungen im Vis-Bereich, 2 bis 100 mm Schichtdicke, mit Deckel.



  • Zellen aus optischem Spezialglas

  • Wellenlängenbereich von 320 bis 2500 nm
  • Schichtdicke: 2 bis 100 mm
  • Mit Deckel
  • Volumen: 700 bis 35000 µl


Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus.

More Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR