VWR® P9, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR Collection
634-1231EA 4956 CHF
634-1231
VWR® P9, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das P9 UV/Vis-Doppelstrahl-Spektralphotometer ist ein anwenderfreundliches Gerät mit höherer Leistung.
  • Sehr genau und zuverlässig
  • Schlichtes, elegantes Design mit Aluminiumsockel
  • Einfacher Lampenwechsel
  • Benutzerfreundliches Bedienfeld
  • 64 GB interner Speicher
  • USB-A + B, Ethernet, VGA, HDMI-Konnektivität
Bietet mehrere grundlegende Funktionen, wie z. B. Photometrietest, Scannen mit mehreren Wellenlängen, Kinetik, Quantifizierungstest, Spektralscannen und biologische Methoden.
Das Gerät wird mit der VWR® UV Studio-Standardsoftware, Probenküvetten (More Product Information