VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Lieferant: VWR Collection
631-1554EA 10.6 CHF
631-1554 631-1555 631-1556 631-1557 631-1558 631-1559 631-1560 631-1561 631-1562 631-1563 631-1564 631-1565
VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Mattrand in sechs verschiedenen Farben.
  • Mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten erhältlich
  • Beschriftungsfläche ist beständig gegen alle herkömmlichen Färbemittel und Lösungen
W×D×H: 76×26×1 mm
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable