VWR®, Objektträger für Tintenstrahldrucker
Lieferant: VWR Collection
631-1177EA 215 CHF
631-1177 631-1178 631-1179 631-1182
VWR®, Objektträger für Tintenstrahldrucker
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Die Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand sind für die HE-Färbung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen vorgesehen.
  • Haltbarkeit 60 Monate
  • Vorgereinigt, ohne Gefahr der Kontamination und kein Verschmieren beim Beschriften oder Bedrucken
  • Beschriftung mit herkömmlichen Beschriftungssystemen, Bleistift, Permanentmarker und Tintenstrahldruckern
Speziell hergestellt für sämtliche Tintenstrahldrucker.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Bitte beachten Die empfindlichen Artikel sollten trocken und beiMore Product Information