VWR® VisiCam® P6, Digitale USB-Kamera
Lieferant: VWR Collection
630-2958EA 1010 CHF
630-2958
VWR® VisiCam® P6, Digitale USB-Kamera
Kameras
Hochleistungskamera mit moderner Software für verschiedene Beobachtungsverfahren.
  • Hochklassiger Sensor für eine zuverlässige Farbwiedergabe
  • Proben werden "lebensecht" und farbgetreu abgebildet
  • Hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen
  • C-Mount-Anschluss
  • Lange Belichtungszeit
  • Kalibrierungsobjektträger mit Messskala
Diese Kamera erfüllt die hohen Anforderungen sowohl für Basis- als auch Forschungsanwendungen.
Bestellinformation: Herunterladbare Software-Suite.
Lieferumfang: Lieferung mit Kalibrierungsobjektträger und USB-Kabel (1,5 m).