VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras

Lieferant: VWR Collection
630-2737EA 475 CHF
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, USB-Digitalkameras
Kameras
Diese Kameras liefern hochauflösende Bilder für alltägliche Mikroskopieaufgaben.

  • Sehr zuverlässige Farbtreue
  • Automatische Belichtung und Weißabgleich für klare Bilder
  • USB-3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung
  • Optischer Anschluss für Standard-C-Mount
  • Inklusive Software zur Vorschau und Aufnahme von Bildern und Videos zur Analyse und Verarbeitung

Mit dem passenden C-Mount für Mikroskop und Kamera. Passt zu jedem Mikroskop in Bildung, Industrie und klinischer Anwendung.

Zubehörinformationen: Benötigte Software kann online unter "WeitereMore Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Modell VisiCam 3 Plus VisiCam 5 Plus VisiCam 16 Plus VisiCam 20 Plus VisiCam 6 Plus VisiCam 32 Plus
Environmentally Preferable
Sensor APTINA AR0330 APTINA MT9P006 CMOS Panasonic MN34120 CMOS SONY Exmor IMX183 SONY Exmor IMX178 SONY Exmor
Sensorgröße 1/3" 1/2,5" 1/2,33" 1" 1/1,8" 1,15“
Pixelgröße 2,2×2,2 µm 2,2×2,2 µm 1,355×1,355 µm 2,4×2,4 µm 2,4×2,4 µm 2.315×2.315 µm
Bildrate 27 fps (@ 2048×1534)
15 fps (@ 1027×770)
14 fps (@ 2560×1922)
38 fps (@ 1280×960)
101 fps (@ 640×480)
6 fps (@ 4632×3488)
15 fps (@ 2320×1740)
26 fps (@ 1536×1160)
15 fps (@ 5440×3648)
50 fps (@ 2736×1824)
30 fps (@ 3072×2048)
38 fps (@ 1536×1024)
8,1 fps (@5600x5600);
30 fps (@2800x2800);
30 fps (@1400x1400)
Belichtungszeit 0,1 ms - 2 s 0,1 ms - 2 s 0,1 ms - 2 s 0,1 ms - 15 s 0,1 ms - 15 s 0,1 ms - 15 s
Farbtiefe 8 bit 8 bit 8 bit 8/12 bit 8 bit 8/12 bit
Schnittstellen USB 3.0 (compatible with USB 2.0) USB 3.0 (compatible with USB 2.0) USB 3.0 (compatible with USB 2.0) USB 3.0 (compatible with USB 2.0) USB 3.0 (compatible with USB 2.0) USB 3.0 (compatible with USB 2.0)
Software VisiCam Image analyser (included) VisiCam Image analyser (included) VisiCam Image analyser (included) VisiCam Image analyser (included) VisiCam Image analyser (included) WaveImage (included)
Unterstütztes Betriebssystem Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux
B×T×H 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm
Gewicht 300 g 300 g 300 g 800 g 800 g 300 g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR