Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Lieferant: ZEISS
4909500003000 4909500006000 4300379010000 4909500002000
630-1271EA 6425 CHF
630-1271 630-1272 630-2143 630-2078
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Mikroskope
Diese Mikroskop-Reihe wurde für biomedizinische Forschungszwecke entwickelt.
  • Alle Anwendungen (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz) sind mit der gesamten Palette von IC²S Objektiven durchführbar
  • Für eine entspannte, bequeme Untersuchung von kleinen Strukturen
  • Integriertes Werkzeug-Aufbewahrungsfach und Kabelwickel in der Rückseite
  • Antifungale Behandlung für den Einsatz in Tropengebieten
  • Höhe ist stufenlos einstellbar
Die Mikroskope sind flexibel einsetzbar bei der Fehleranalyse, Qualitätskontrolle und bei der Materialprüfung.More Product Information