Zählkammern
Lieferant: MARIENFELD
0640410 0640510 0640030
630-1510EA 74.9 CHF
630-1510 630-1511 630-1509
Zählkammern
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern eignen sich für die Leukozyten- und Erythrozytenzählung.
  • Doppelte Netzteilung
  • Zwei Zählnetze mit einer Teilung
  • Unterschiedliche Ausführungen erhältlich
Zertifizierungen: IVD 98/79/EC
Lieferumfang: Lieferung mit zwei Abdeckgläsern (Dicke 0,4 mm).