VWR®, Dreifach-Display-Thermometer mit Alarm
Lieferant: VWR Collection
620-2716EA 85.1 CHF
620-2716 620-2717
VWR®, Dreifach-Display-Thermometer mit Alarm
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer mit Alarmfunktion ist für die Überwachung der Umgebungstemperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten in Laboren und Apotheken vorgesehen.
  • Optischer und akustischer Alarm
  • Zeigt gleichzeitig die aktuelle Temperatur sowie die Max./Min.-Werte an
  • Umschaltbar zwischen °C und °F
  • 3-Punkt-Kalibrierzertifikat
Zusätzlich zur Standard-Alarmfunktion kann der akustische Alarm bestätigt werden, indem bei aktivem akustischen Alarm die Alarm-Bestätigungstaste betätigt wird. Der optische Alarm erlischt erst, wenn der gemessene Wert wiederMore Product Information