HACCP Dual-Infrarot-Kernthermometer, TLC 750i
Lieferant: EBRO
1340-5736
620-2647EA 250 CHF
620-2647
HACCP Dual-Infrarot-Kernthermometer, TLC 750i
Thermometer Digitalthermometer
Das meistverkaufte Infrarot-Thermometer TLC 750 ist ideal für die berührungslose Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem ausziehbaren Kernfühler zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln. Mehr als 100,000 zufriedene Kunden weltweit!
  • Kontaminationslose Oberflächenmessung und Einstechmessung in einem Gerät
  • Oberflächen-Messung mit Infrarot; Kerntemperaturmessung mit Einstechfühler
  • Auch im Dunkeln ablesbar dank beleuchtetem Display
  • Display kann zum Ablesen aus beiden Richtungen auf dem Kopf stehen
  • Doppelter Laserpointer
  • Wasserfestes Gehäuse (IP