Mehrfach verwendbare Temperatur-, Feuchte- und Erschütterungs-Datenlogger, 184 G1
Lieferant: Testo
0572.1846
620-2285EA 377 CHF
620-2285
Mehrfach verwendbare Temperatur-, Feuchte- und Erschütterungs-Datenlogger, 184 G1
Datenlogger
Mehrfach verwendbare Temperatur-, Feuchte- und Erschütterungs-Datenlogger eignet sich für Temperatur, Feuchte und Erschütterungsüberwachung während dem Transport gekühlter und tiefgefrorener Produkte. Ist für die Überwachung während des Transports sensibler Lebensmittel- und Pharmaprodukte geeignet.
  • Messtakt von 1 Minute bis 24 Stunden
  • Unbegrenzt verwendbar
  • Klare Anzeige von Alarmen und Warnungen
  • Leichte Einstellung und automatische PDF-Berichte über die Computerverbindung
Ideal zur sicheren wie komfortablen Transportüberwachung sensibler Produkte wieMore Product Information