Einkanal-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® manual 826 XS
Lieferant: Socorex Isba
826.0010 826.0002 826.0010Y 826.0020 826.0050 826.0100 826.0200 826.1000
613-6864EA 505 CHF
613-6864 613-6863 613-6865 613-6866 613-6867 613-6868 613-6869 613-6870
Einkanal-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® manual 826 XS
Pipetten Mikropipetten
Manuelle Einkanalpipetten mit optimiertem Form/Größe-Verhältnis für überlegene Handhabung und verbesserte Bewegungsabläufe bei der Arbeit mit Mikroröhrchen. Ideal für Forschungslabore.
  • Kurzer, schlanker Schaft passt in kleinere Mikroröhrchen
  • Reduziertes Gewicht (83 - 88 g)
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Selbstverschließende Einrastfunktion für präzise und sichere Volumeneinstellung
  • Komplett autoklavierbar
Einzigartig enge Dichtung reduziert den benötigten Kraftaufwand und sorgt für ultra-weiches Pipettieren, was die Ermüdung der Hand beim ArbeitenMore Product Information