Dispenser-Spitzen, PD-Tips II
Lieferant: Brand
705708 705710 705714 705736 705744 705706 705700 705718 705720 705730 705748 705712 705716 705742 705704 705738 705702 705732 705734 705740 705746
613-6215EA 52.28 CHF
613-6215 613-6216 613-6218 613-6225 613-6229 613-6214 613-6211 613-6220 613-6221 613-6222 613-6231 613-6217 613-6219 613-6228 613-6213 613-6226 613-6212 613-6223 613-6224 613-6227 613-6230
Dispenser-Spitzen, PD-Tips II
Pipettenspitzen
Die Dispensertips PD-Tips II zum effizienten, schrittweisen Dispensieren sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten BRAND PD-Tips. Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel.
  • Volumina von 0,1 ml bis 50 ml
  • Reinraum-Qualität
  • In BIO-CERT® Qualität lieferbar (damit frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
  • Gefertigt aus hochwertigen