Pipettensystem für 96- und 384-Well-Platten, PLATEMASTER®
Lieferant: GILSON
F110761 F110762
631-1375EA 18883 CHF
631-1375 613-5913
Pipettensystem für 96- und 384-Well-Platten, PLATEMASTER®
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Dieses kompakte und ergonomische System mit einfacher Handhabung bietet eine akkurate Lösung für das Pipettieren mit hohem Durchsatz von 96- und 384-Well-Platten.
  • Hilft, wertvolle Zeit, Kosten und Ressourcen im Labor zu sparen
  • Für das Befüllen einer 96-Well-Platte sind weniger als 10 Sekunden erforderlich
  • Für das Befüllen einer 384-Well-Platte ist weniger als eine Minute erforderlich und es sind nur 4 Pipettierschritte notwendig
  • Im Vergleich zu gewöhnlichen Mehrkanalpipetten deutlich reduzierte Anzahl an Pipettierschritten zum Befüllen einer Mikroplatte