Mehrkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4671000BT 4671010BT 4671020BT 4671030BT 4671040BT 4671050BT 4671060BT 4671070BT 4671080BT 4671090BT 4671100BT
613-5752EA 0 CHF
613-5752 613-5756 613-5760 613-5761 613-5753 613-5757 613-5762 613-5754 613-5758 613-5759 613-5755
Mehrkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Mikropipetten
Dank dieser Pipetten mit verbesserter Vielseitigkeit können tägliche Pipettieraufgaben mit 96- und 384-Well-Mikroplatten automatisiert werden. Ein elektronischer Spitzenabwurf und die ergonomische Zeigefingerbedienung ermöglichen eine Entspannung des Daumens beim Pipettieren.
  • ClipTip-Arretierungstechnologie: Spitze ist fest und dicht angebracht, bis sie abgeworfen wird – keine abgefallenen Spitzen, keine Verschwendung von wertvollen Proben
  • Zwei Betriebsoptionen für jede Anwendung: auf Schritten basierende Matrix- oder Preset-Modus mit gespeicherten
More Product Information