Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Lieferant: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326 705330
613-4217EA 743 CHF
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326 BRND705330
Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Pipetten Mikropipetten
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
  • Leichte Handhabung: intuitive Menüsteuerung, farbige Abwurftaste, leicht verständliche technische Dokumentation
  • Aufgrund des optimierten Standarddesigns des Spitzenaufsatzes können BRAND Spitzen oder Spitzen andere Hersteller verwendet werden
  • Große Auswahl an Programmen: Pipettieren, Probenmischung, reverses Pipettieren, Pipettieren zur Elektrophorese-Befüllung, Programm „Einfaches
More Product Information