Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Lieferant: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 446 CHF
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Pipetten Mikropipetten
mLine® Pipetten bieten eine einzigartige Kombination neuer Funktionen für mehr Genauigkeit und Präzision. Sie verfügen über integrierte, austauschbare Spitzenkegelfilter, die eine Kontamination und Beschädigung der Pipette verhindern.
  • Klare und leicht lesbare Anzeige mit großen Zahlen und kleinen Inkrementen
  • Ausgestattet mit speziellen federbelasteten Spitzenkonen (d. h. dem Optiload-Mechanismus), die das Aufladen und Abwerfen der Spitze mit minimalem Kraftaufwand ermöglichen
  • Kolbentechnologie führt zu geringsten Pipettierkräften
  • Farbcodierung des