VWR® Sealpette™ Pro Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Lieferant: JENCONS SCIENTIFIC
480-044 480-039 480-097 480-098
613-1244EA 0 CHF
613-1244 613-0919 613-0922 613-0923
VWR® Sealpette™ Pro Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipetten Mikropipetten
Diese robusten und leichten Pipetten für Links- und Rechtshänder erfordern nur wenig Kraftaufwand beim Spitzenabwurf und Pipettieren.
  • Thermische Isolierung der inneren Bestandteile
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung in kleinen Schritten; mit Volumen-Verriegelungsknopf
  • Klar und einfach zu lesendes Display
  • Persönliche Identifizierung mit ID-Tag
  • Einfache Instandhaltung mit einem Mehrzweckwerkzeug (Kalibrierung, Öffnungswerkzeug für ID-Fenster und Röhrchen)
  • Komplett autoklavierbar
Der Sealpette™ Spitzenkonus wird mit Standardfilter zum Schutz vorMore Product Information