VWR®, Dispenser-Spitzen, klassisch
Lieferant: VWR Collection
613-1000EA 195 CHF
613-1000 613-1001 613-1002 613-1003 613-1004 613-1005 613-1006 613-1007 613-1008 613-1009 613-1011 613-1012 613-1013 613-1014
VWR®, Dispenser-Spitzen, klassisch
Pipettenspitzen
Bei Anwendung der Direktverdrängungs-Methode eignen sich diese Spitzen gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten, da die Flüssigkeit niemals mit dem Instrument in Kontakt kommt und eine Kontamination somit vermieden wird.
  • Kompatibel mit: VWR Stepper und Stepper Pro, Ritter® Ripette® und Ripette® pro, Brand® HandyStep® und HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® und Easystep (* ohne automatische Spitzenerkennung)
  • Nachhaltiges Design auf der Grundlage von unbehandeltem Harz
  • Acht unterschiedliche Spitzengrößen von 0,05 bis 50
More Product Information