Spritzen, FORTUNA® OPTIMA® record tip
Lieferant: Poulten & Graf
7.20027 7.20033 7.20037 7.20041 7.20044
613-0491EA 293 CHF
613-0491 613-0492 POUL7.20037 613-0493 POUL7.20044
Spritzen, FORTUNA® OPTIMA® record tip
Spritzen Spritzen, medizinisch
Zylinder aus Durobax® Glas, Konus und Kolben aus Metall, auswechselbar, ohne Kanüle, autoklavierbar
  • Record-Konus, Kolben auswechselbar
  • Graduierung in brauner Farbe
  • Autoklavierbar bis +134 °C
Zertifizierungen: Konform gemäß ISO 9001, Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG.
Bestellinformation: Lieferung einzeln verpackt