Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Lieferant: Brand
705403 705406 705453 705456 705400 705450 705416 705413 705410 705466 705460 705463 705409 705399 705404 705414 705449 705454 705459 705464 705398 705448 705397 705447
613-0214EA 1510 CHF
613-0214 613-0215 613-0054 613-0220 613-0213 613-0219 613-0218 613-0217 613-0216 613-0223 613-0221 613-0222 613-0605 613-0604 613-0606 613-0607 613-0608 613-0610 613-0609 613-0611 613-7181 613-7164 613-7256 613-7257
Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Pipetten Mikropipetten
Die Pipetten Transferpette® electronic vereinen die weltweit bewährten Eigenschaften mechanischer kolbenbetriebener Luftverdrängerpipetten von BRAND mit den Vorteilen eines elektronischen Geräts.
  • Der Pipettenschaft ist abschraubbar und vollständig autoklavierbar (121 °C)
  • Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
  • Einfache Kalibrierungstechnik für schnelle Anpassungen der Transferpette® electronic ohne Werkzeug
Die Transferpette® electronic ist für das Pipettieren von FlüssigkeitenMore Product Information