VWR®, Büretten, mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
Lieferant: VWR Collection
612-6694EA 66.3 CHF
612-6694 612-6695 612-6696
VWR®, Büretten, mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Hohe chemische und thermische Chemikalienbeständigkeit
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Abnehmbarer und Austauschbarer Absperrhahn mit PTFE-Küken
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Mit Chargenzertifikat
Keine Bruchgefahr bei nicht fachgerechter Verwendung, da der Absperrhahn nicht direkt mit dem Körper der Bürette verbunden ist.
Ist schnell auseinander zu bauen, leicht zu reinigen und einfach zu reparieren, da alle Einzelkomponenten austauschbar sind.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385