VWR®, Gestell für Pipetten
Lieferant: VWR Collection
612-3848EA 211 CHF
612-3848
VWR®, Gestell für Pipetten
Pipettenständer
Ideal für serologische Pipetten.
  • Rasten dank seitlicher Verbindungsstücke ineinander ein
  • Rasten sicher in den oberen Verbindungsstücken ein
  • Magnete an beiden Seiten der Einheiten halten fest und sicher an Metalloberflächen wie Aktenschränken, Abzügen, Kühlschränken und Gefrierschränken
  • Abgewinkelte Regale ermöglichen das Lagern von 0,1 ml- bis 50 ml-Pipetten
  • Ein Schutzdeckel auf der Einheit verhindert Staubablagerungen und bietet bei horizontaler Befestigung einen zusätzlichen Regalboden