VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
612-3707EA 276 CHF
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Pipetten Serologische Pipetten
100% hochgradig klares Polystyrol, graduiert, steril.
  • Kalibrierte Graduierungen für akkurates Dosieren auf bis zu ±3 %
  • Farbkodierte Streifen für Volumenerkennung auf den ersten Blick
  • Pyrogenfrei
  • Mit Filterstopfen
Verpackung: Einzeln in Papier-/Kunststoffbeuteln oder lose in Beuteln verpackt.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable