VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
612-1681EA 42.5 CHF
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
LDPE, Einweg. Durch Nutzung dieser unzerbrechlichen All-in-one-Pipetten werden Gefahren durch einen möglichen Glasbruch und durch Auslaufen infektiöser Materialien vermieden. Durch die Oberfläche mit geringer Affinität wird ein Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen ​infolge der Bindung verringert. Die Pipetten sind ideal für alle Arbeiten, bei denen Flüssigkeiten schnell und sicher übertragen werden müssen.
  • Nicht toxisch und inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Können hitzeversiegelt und bei sehr niedrigen Temperaturen
More Product Information