Vakuum-Absaugsysteme VACUBOY
Lieferant: Integra
155500 155510
612-0683EA 473 CHF
612-0683 612-0684
Vakuum-Absaugsysteme VACUBOY
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Der VACUBOY Handoperator ist ideal zum kontrollierten, sicheren Absaugen und Entsorgen von jeder Flüssigkeit aus Küvetten, Mikrotiterplatten, Röhrchen,  Petrischalen, Zellkulturflaschen, Rollerflaschen, Bioreaktoren und anderen, typischen Laborgefäßen. Er ist so konzipiert, dass man ihn für eine Vielzahl von Applikationen unter Einsatz von zahlreichen Absaugadaptern aus Edelstahl, Pasteur- und serologischen Pipetten oder Pipettenspitzen einsetzen kann. Jeder Adapter wurde speziell an die Abmessungen und die Geometrie der entsprechenden Laborgefäße aus Glas oder Kunststoff angepasst.More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable