VWR® Schwingungsdämpfende Tische
Lieferant: VWR Collection
611-5596EA 1550 CHF
611-5596 611-5597
VWR® Schwingungsdämpfende Tische
Möbel Tische und Werkbänke
Der Antivibrationstisch bietet eine stabile und vibrationsfreie Oberfläche für empfindliche Geräte wie Mikroskope, Waagen oder andere Präzisionsinstrumente. Es trägt dazu bei, externe Vibrationen zu minimieren, die die Leistung und Genauigkeit der Ausrüstung beeinträchtigen, und sorgt so für zuverlässige Messungen und Beobachtungen.
  • Der integrierte Isolationsbereich aus Granit schließt bündig mit dem umgebenden Arbeitsbereich ab (Standard) und maximiert so den verfügbaren Platz
  • Bietet geeignete Arbeitsbedingungen für empfindliche Geräte
  • Große Arbeitsfläche