VWR®, Einweg-Wägeschalen, Papier
Lieferant: VWR Collection
611-3256EA 69.9 CHF
611-3256 611-3257 611-3258 611-3259 611-3624 611-3625
VWR®, Einweg-Wägeschalen, Papier
Schiffchen Wägeschiffchen
VWR® Papier-Wägeschalen sind ein Novum in puncto umweltfreundlicher Laborverbrauchsmaterialien.
  • Inhaltkontrolle wie bei einer Polystyrol-Wägeschale und leichter handzuhaben als flaches Standard-Wägepapier
  • Aus fettdichtem Papier, das FDA 21 CFR 176.170 (Papierkomponenten in Kontakt mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln) und 21 CFR 176.180 (Papierkomponenten in Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) entspricht
  • Kompatibel mit Wärmeanwendungen bis zu einem Maximum von 210 °C
Sie sind sowohl Eco-In als auch Eco-Out.
Eco-In, weil sie FSC®-More Product Information