Sicherheitskanister
Lieferant: S.C.A.T.
107950 107951 107952 107955 107956 107957 107958 107959 108020 108056 107707 107933 107710 107731 108115 108175 108189 108227
590-0647EA 28.7 CHF
590-0647 590-0648 590-0649 590-0652 590-0653 590-0654 590-0655 590-0656 590-0710 590-0741 590-0574 SCTV107933 SCTV107710 554-1849 SCTV108115 SCTV108175 SCTV108189 SCTV108227
Sicherheitskanister
Sicherheitsbehälter
Kanister aus hochwertigem PE-HD-Material mit hoher chemischer Beständigkeit für den Einsatz im Labor zur sicheren Entsorgung von chromatographischen Lösungsmitteln oder anderen flüssigen Laborabfällen für höchste Arbeitssicherheit im Labor.
  • Aus sehr robustem HDPE, das sehr beständig gegen fast alle im Labor üblichen Lösungsmittel ist
  • Die kleinsten Kanister haben ein Volumen von nur 5 L und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder kleineren Lagerflächen geeignet
  • Größere Kanister mit Volumen von 10, 12, 20, 30 bis hin zu 60 L erhältlich, die unter Tischen
More Product Information