Schnellkupplungen, b.safe
Lieferant: Bohlender
M530-01 M531-01 M532-01 M535-05 M536-05
590-0210EA 71.1 CHF
590-0210 590-0211 590-0212 590-0213 590-0214
Schnellkupplungen, b.safe
Fittings und Verbinder
Zweiteilige Schlauchkupplung aus PP mit PFA-Fitting zum Anschluss für Kapillaren mit Ext.Ø. 3,2 mm. Durch Lösen der Kupplung wird der Durchgang mit dem integrierten Schnellverschluss dicht verschlossen. Schlauchverbindungen können ohne Nachtropfen aus der Leitung einfach unterbrochen werden, Leitungen und Entnahmeflaschen bleiben beim Tausch dicht verschlossen. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.
  • Fest verschlossen
  • Die Ventile öffnen automatisch und es entsteht eine leckagefreie Verbindung
  • Bei der Trennung der Teile werden die Ventile automatisch
More Product Information