Belüftungsventil, b.safe
Lieferant: Bohlender
M505-01 M505-02 M505-05 M505-10
590-0173EA 56.9 CHF
590-0173 590-0174 590-0175 590-0410
Belüftungsventil, b.safe
Ventile Luft-Regelventile
Ventilgehäuse mit Anschluss aus PP (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) passend für b.safe Caps. Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss, integriertes Rückschlagventil mit vorgeschalteter Membran aus porösem PTFE (1 μm), inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.
  • PP für hohe Widerstandsfähigkeit und Brandklasse V-0
  • Rutschfester Griffbereich, erodierte Oberflächen und Griffrillen für einfache Montage
  • Frei beweglich und individuell positionierbar für Rundumsicht
  • Aktivierung der Lebensdauer durch Tastendruck und/oder individuelle Markierung auf der Rückseite
More Product Information