b.safe Waste Cap elektronische Füllstandskontrolle
Lieferant: Bohlender
M202-40 M203-41 M205-40 M205-41 M206-41 M206-42 M206-51 M206-60 M206-61 M208-41 M209-41 M210-41
590-0098EA 576 CHF
590-0098 590-0099 590-0100 590-0101 590-0102 590-0103 590-0104 590-0105 590-0106 590-0107 590-0108 590-0109
b.safe Waste Cap elektronische Füllstandskontrolle
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Vermeiden Sie überlaufende Kanister durch den Anschluss der Waste Cap mit elektronischer Füllstandsüberwachung an die Alarmbox. Wenn der Füllstand ‚Kanister voll‘ erreicht ist, erhalten Sie eine visuelle und akustische Warnung. Der Alarm wird bereits vor der kompletten Füllung Ihres Kanisters ausgelöst. So verbleibt im Kanister ein kleiner Sicherheitspuffer.
  • Verhindern Sie, dass Ihre Abfallbehälter überlaufen
  • Optische und akustische Warnung
  • 2 Alarmbox-Modelle verfügbar
  • Zubehör wie Fittings und Schlauchverbinder garantieren einen leckdichten Anschluss von
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable