Supelco® BIOshell™ HPLC-Säule, IgG 1000 Å Diphenyl
Lieferant: Merck
577419-U 577420-U 577421-U 577422-U 577423-U 577424-U 577425-U 577426-U 577427-U 577428-U 577429-U 577430-U 577431-U 577432-U 577433-U 577435-U 577436-U 577437-U 577438-U 577439-U 577440-U 577450-U 577451-U 577434-U
577419-UEA 945 CHF
577419-U 577420-U 577421-U 577422-U 577423-U 577424-U 577425-U 577426-U 577427-U 577428-U 577429-U 577430-U 577431-U 577432-U 577433-U 577435-U 577436-U 577437-U 577438-U 577439-U 577440-U 577450-U 577451-U 577434-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säule, IgG 1000 Å Diphenyl
Chromatographiesäulen
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäule, die auf einem neuen (1000 Å) Fused-Core®-Partikeldesign mit weiten Poren basiert.
  • Larges pore diameter for unrestricted access of proteins and other large molecules
  • Fused-Core®particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core
  • High column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0,5 µm thin porous shell
  • Small overall particle size of 2,7 µm
  • Compatible for UHPLC, HPLC and mass spectrometer (MS)