Supelco® Ascentis® ES Cyano HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
577306-U 577307-U 577301-U
577306-UEA 829 CHF
577306-U 577307-U 577301-U
Supelco® Ascentis® ES Cyano HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Ascentis® ES Cyano HPLC-Säulen sind auf die drei Terme der Auflösungsgleichung optimiert: Effizienz, Retention und Selektivität.
  • Hochreines Silica Typ B für Inertheit, Reproduzierbarkeit und Stabilität
  • Modernes Bindungsverfahren optimiert die gebundene Phasenabdeckung und maximiert die Stabilität, während gleichzeitig Bluten und unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen Minimale werden
  • Kompatibel mit LC-MS und allen heutigen empfindlichen Instrumenten und Methoden
  • Skalierbare Empfindlichkeit von analytisch bis präparativ
  • Silica mit großer Oberfläche für hohe