HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ CN
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
25803-012101 25802-102130 25802-052130 25805-014001 25805-154630 25805-254630 25803-103030 25803-014001 25803-011001 25802-152130 25803-154630 25805-254030
555-5713EA 739 CHF
555-5713 555-5708 554-4320 555-5686 555-5776 554-4322 555-5729 555-5715 555-5712 555-5710 554-4321 555-5785
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ CN
Chromatographiesäulen
Säulen für normale und Umkehrphasentrennungen.
  • Alternative Selektivität mit geringerer Hydrophobizität
  • Ausgezeichnete Peakform, hervorragende Empfindlichkeit
  • Weniger Retention für schnellere Analysen