Entwicklungssystem für DC/HPTLC-Platten, smartAlert
Lieferant: CAMAG
022.5300
552-0078EA 535 CHF
552-0078
Entwicklungssystem für DC/HPTLC-Platten, smartAlert
TLC-Platten-Monitore
Ideale Lösung zur Überwachung der Fließmittelfront des Lösungsmittels bei der Entwicklung von DC/HPTLC-Platten. Hierbei ist eine Stoppuhr überflüssig. Die gewünschte Entwicklungsstrecke wird vom Benutzer festgelegt; sobald die Fließmittelfront diese Höhe erreicht hat, weisen visuelle und akustische Signale darauf hin. Dies ermöglicht ein konstruktiveres und effizienteres Zeit- und Aufgabenmanagement und stellt präzise Methodenergebnisse sicher. Das batteriebetriebene Gerät (bis zu 1000 Entwicklungen) ist auch für DC/HPTLC-Glaskammern und -Platten bis 200×200 mm geeignet.