Diamond MS Spritzen
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
002750 002760 002770 002780 003750 003760 003770 004750 004770 005750 005770 006750 007750 002790 003790 004790 005790
548-1584EA 184 CHF
548-1584 548-1585 548-1586 548-1587 548-1609 548-1610 548-1611 548-1622 548-1623 548-1634 548-1635 548-1648 548-1656 548-1588 548-1612 548-1624 548-1636
Diamond MS Spritzen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Diamond MS Spritzen wurden entwickelt, um die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse zu verbessern.
  • Niedrigste Verschleppung mit Spritzen
  • Reduzierte unspezifische Wechselwirkungen der Probe und erhöhte Rückgewinnung von Analyten
  • Ultraglatte, abnehmbare Nadeln mit wählbarer Oberflächenbehandlung
Alles im Strömungsweg der Probe kann mit der Probe interagieren und die Ergebnisse beeinflussen. Diese „Ultra Smooth“ Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen der Probe und der Nadel.
Um unspezifische Wechselwirkungen noch weiter zu reduzieren,More Product Information