Automatisierte analytische Spritze, tragbar, eVol® XR
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 173 CHF
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Automatisierte analytische Spritze, tragbar, eVol® XR
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
eVol® ist die Kombination eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs mit einer XCHANGE®-fähigen analytischen Spritze. Das Ergebnis ist ein digital gesteuertes Dispensersystem mit Direktverdrängung, das programmiert werden kann, um eine Vielzahl an Liquid Handling-Verfahren reproduzierbar und präzise auszuführen.
  • Präzise, nutzerunabhängige Bearbeitungsverfahren
  • XCHANGE® analytische Spritzen können leicht und schnell ausgetauscht und somit bestimmten Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden, wodurch eine mögliche Kreuzkontamination von Reagenzien
More Product Information