VWR® Safe-T-Flex, Kappen für Kulturröhrchen
Lieferant: VWR Collection
548-0710EA 69.8 CHF
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Kappen für Kulturröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Safe-T-Flex Kappen zeichnen sich durch ein einzigartiges, flexibles, selbstdichtendes Design aus. Sie dichten sicher außen an der Reagenzglaslippe ab und können mit einer Hand geöffnet werden. Dank der festen Dichtung ist der Schutz der Serumproben gewährleistet und es wird so verhindert dass diese auslaufen oder verdunsten. Diese Spezialdichtung schützt gegen die Aerosole hoch infektiöser Organismen wie TB und dem HTLV-III-Virus. Sie sind für eine einfache Probenidentifizierung farbig kodiert und bieten Schutz gegen Kreuzkontamination. Die Oberseite der Kappe kann auch mit abriebfesterMore Product Information